Tetrafluoroborato de tetraetilamonio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tetrylammonium tetrafluoroborate
221610250 221611000 221615000
ACRO221610250EA 81.8 EUR
ACRO221610250 ACRO221611000 ACRO221615000
Tetrafluoroborato de tetraetilamonio 99%
Tetrafluoroborato de tetraetilamonio
Formula: C₈H₂₀BF₄N
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011827
Núm. CAS: 429-06-1
EINECS: 207-055-1
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Solubility (4 % in acetonitrile) Clear to almost clear colorless
Elemental Analysis ≥98.5 %