Tetrafluoroborato de tetraetilamonio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetrylammonium tetrafluoroborate
A10211.06 A10211.18 A10211.22 A10211.30
A10211.06EA 26 EUR
A10211.06 A10211.18 A10211.22 A10211.30
Tetrafluoroborato de tetraetilamonio ≥99%
Tetrafluoroborato de tetraetilamonio
Purity: 99% CAS No.: 429-06-1 Molecular Formula: C8H20BF4N Formula Weight: 217.06 Melting Point: 370-380° dec. Beilstein Reference: 3917638 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011827
Formula: C₈H₂₀BF₄N
Pto. de fusión: 370…380 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011827
Núm. CAS: 429-06-1
EINECS: 207-055-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III