Tetrafluoroborato de tetraetilamonio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Tetrylammonium tetrafluoroborate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18246.0025 8.18246.0100
8.18246.0025EA 82.6 EUR
8.18246.0025 8.18246.0100
Tetrafluoroborato de tetraetilamonio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tetrafluoroborato de tetraetilamonio
Formula: C₈H₂₀BF₄N
MW: 217.06 g/mol
Pto. de fusión: 365…368 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011827
Núm. CAS: 429-06-1
EINECS: 207-055-1
UN: 2811
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 365 - 368 °C
Molar Mass 217.06 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Hill Formula C8H20BF4N
Chemical Formula (C2H5)4NBF4