Tetrafluoroborato de tetraetilamonio, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Tetrylammonium tetrafluoroborate
M-Clarity™ quality level = MQ100
86618-25G 86618-5G
86618-25GEA 379 EUR
86618-25G 86618-5G
Tetrafluoroborato de tetraetilamonio, Supelco®
Tetrafluoroborato de tetraetilamonio
Formula: C₈H₂₀BF₄N
Pto. de fusión: 365…368 °C
Número MDL: MFCD00011827
Núm. CAS: 429-06-1
EINECS: 207-055-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2566d37a3d73a66aa93049f43a207e39ac2bbda7&vid=f63a12bf4834bebc4a30b3f2d97078f3edb33d0b&prid=web&clid=SAPDAM