Tetrametilamonio tetrafluoroborato ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A17436.14 A17436.06 A17436.22
A17436.14EA 98.8 EUR
A17436.14 A17436.06 A17436.22
Tetrametilamonio tetrafluoroborato ≥97%
Tetrametilamonio tetrafluoroborato
Purity: 97% CAS No.: 661-36-9 Molecular Formula: (CH3)4NBF4 Formula Weight: 160.95 Melting Point: 417-419° Beilstein Reference: 3715404
Formula: C₄H₁₂BF₄N
Pto. de fusión: 417…419 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011745
Núm. CAS: 661-36-9
EINECS: 211-547-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III