Cetrimonio bromuro 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Cetil-N,N,N-trimetilamonio bromuro, Bromuro de hexadeciltrimetilamonio, Cetiltrimetilamonio bromuro
227160100 227160250 227161000 227165000 227160025 227160101
ACRO227160100EA 29.3 EUR
ACRO227160100 ACRO227160250 ACRO227161000 ACRO227165000 ACRO227160025 ACRO227160101
Cetrimonio bromuro 99+%
Cetrimonio bromuro
Formula: CH₃(CH₃)₁₅N(Br)(CH₃)₃
MW: 364.45 g/mol
Pto. de fusión: 230 °C
Pto. de inflamación: 244 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011772
Núm. CAS: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,02034
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %