Cetrimonio bromuro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98%
CAS No.: 57-09-0
Molecular Formula: CH3(CH2)15N(CH3)3Br
Formula Weight: 364.46
Flash Point: 244°(471°F)
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 3598189
Merck Reference: 14,2025
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011772
Formula:
CH₃(CH₃)₁₅N(Br)(CH₃)₃ Pto. de inflamación: 244 °C (471 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011772 Núm. CAS: 57-09-0 EINECS: 200-311-3 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,2025 |