Cetrimonio bromuro
Proveedor: PanReac AppliChem
Peligro
A0805.0100 A0805.0500
A0805.0100EA 0 EUR
A0805.0100 A0805.0500
Cetrimonio bromuro
Cetrimonio bromuro
Formula: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Pto. de fusión: 237…243 °C
Pto. de inflamación: 244 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011772
Núm. CAS: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,02034