Cetrimonio bromuro, RonaCare®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: N-Cetil-N,N,N-trimetilamonio bromuro, Bromuro de hexadeciltrimetilamonio, Cetiltrimetilamonio bromuro
1.02343.1000 1.02343.9025 1.02343.0100
1.02343.1000EA 318 EUR
1.02343.1000 1.02343.9025 1.02343.0100
Cetrimonio bromuro, RonaCare®
Cetrimonio bromuro
Formula: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
MW: 364.45 g/mol
Pto. de fusión: 237…243 °C
Pto. de inflamación: 244 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011772
Núm. CAS: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,02034