Cetrimonio bromuro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14119.0100 8.14119.0500
8.14119.0100EA 33.3 EUR
8.14119.0100 8.14119.0500
Cetrimonio bromuro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cetrimonio bromuro
Formula: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Pto. de fusión: 237…243 °C
Pto. de inflamación: 244 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011772
Núm. CAS: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,02034
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.192 g/l (20 °C)
Melting Point 250 - 256 °C
Molar Mass 364.45 g/mol
Bulk Density 390 kg/m3
pH 5 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material