Cetrimonio bromuro ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: N-Cetil-N,N,N-trimetilamonio bromuro, Bromuro de hexadeciltrimetilamonio, Cetiltrimetilamonio bromuro
22610.132EA 30.3 EUR
22610.132 22610.180 22610.290 22610.460
Cetrimonio bromuro ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Cetrimonio bromuro
Formula: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
MW: 364.45 g/mol
Pto. de fusión: 237…243 °C
Pto. de inflamación: 244 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011772
Núm. CAS: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,02034
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Water Max. 1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm