Cetrimonio bromuro, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: N-Cetil-N,N,N-trimetilamonio bromuro, Bromuro de hexadeciltrimetilamonio, Cetiltrimetilamonio bromuro
M-Clarity™ quality level = MQ100
52367-50G-F 52367-10G-F
52367-50G-FEA 618 EUR
52367-50G-F 52367-10G-F
Cetrimonio bromuro, Supelco®
Cetrimonio bromuro
Formula: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
MW: 364.45 g/mol
Pto. de fusión: 237…243 °C
Pto. de inflamación: 244 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011772
Núm. CAS: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,02034
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8bdb301d0bfcc8a5b3ecce733f5a9712ee49060&vid=c198d42b4526e5d41f6ffef91b011a5b46c3cc94&prid=web&clid=SAPDAM