Tetrabutilamonio bromuro 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
185680250 185681000 185685000 185680500 185680025
185680250.EA 32.3 EUR
185680250. 185681000. 185685000. 185680500. 185680025.
Tetrabutilamonio bromuro 99+%
Tetrabutilamonio bromuro
Formula: C₁₆H₃₆BrN
Pto. de fusión: 100…104 °C
Densidad: 1,148 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011633
Núm. CAS: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
Water ≤1 %
HPLC ≥94 % (sum of tylosins A+B+C+D)