Tetrabutilamonio bromuro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10249.0E
A10249.22
A10249.36
A10249.0EEA
795
EUR
A10249.0E
A10249.22
A10249.36
Tetrabutilamonio bromuro ≥98%
Tetrabutilamonio bromuro
Purity: 98+%
CAS No.: 1643-19-2
Molecular Formula: C16H36BrN
Formula Weight: 322.38
Odour: Amine-like
Melting Point: 101-105°
Beilstein Reference: 3570983
MDL No.: MFCD00011633
Formula:
C₁₆H₃₆BrN Pto. de fusión: 101…105 °C Densidad: 1,15 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011633 Núm. CAS: 1643-19-2 EINECS: 216-699-2 |