Tetrabutilamonio bromuro ≥99.0% (by argentometric titration) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
Bromuro de tetrabutilamonio
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18839.0250
8.18839.0010
8.18839.0250EA
166
EUR
8.18839.0250
8.18839.0010
Tetrabutilamonio bromuro ≥99.0% (by argentometric titration) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tetrabutilamonio bromuro
Formula:
C₁₆H₃₆BrN Pto. de fusión: 100…103 °C Densidad: 1,148 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00011633 Núm. CAS: 1643-19-2 EINECS: 216-699-2 |
Resultados test especificaciones
Assay (argentometric) | ≥ 99.0 % |
Identity (IR) | passes test |
Molar Mass | 322.37 g/mol |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Density | 1.15 g/cm3 |