Tetrabutilamonio bromuro, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Bromuro de tetrabutilamonio
MQ100
86857-10G-F 86857-50G-F
86857-10G-FEA 316 EUR
86857-10G-F 86857-50G-F
Tetrabutilamonio bromuro, Supelco®
Tetrabutilamonio bromuro
Formula: C₁₆H₃₆BrN
MW: 322.37 g/mol
Pto. de fusión: 100…103 °C
Densidad: 1.148 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011633
Núm. CAS: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=980ed2ea0abff183c21b578ce8e9ce9848b9213d&vid=00612c3fa7e43f3e88cdf39e7e3201cfc9177fd9&prid=web&clid=SAPDAM