Bromuro de tetrabutilfosfonio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tetra-n-butylphosphonium bromide
A10868.14
A10868.22
A10868.36
A10868.14EA
30.4
EUR
A10868.14
A10868.22
A10868.36
Bromuro de tetrabutilfosfonio ≥99%
Bromuro de tetrabutilfosfonio
Purity: 99%
CAS No.: 3115-68-2
Molecular Formula: C16H36BrP
Formula Weight: 339.35
Flash Point: 290°(554°F)
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 4160474
UN No.: 3464
MDL No.: MFCD00011853
Formula:
C₁₆H₃₆BrP MW: 339.34 g/mol Pto. de fusión: 99…103 °C Pto. de inflamación: 290 °C (554 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011853 Núm. CAS: 3115-68-2 EINECS: 221-487-8 UN: 3464 ADR: 6.1 II |