Bromuro de tetraetilamonio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
161072500 161070010 161070050
ACRO161072500EA 51.9 EUR
ACRO161072500 ACRO161070010 ACRO161070050
Bromuro de tetraetilamonio 98%
Bromuro de tetraetilamonio
Formula: C₈H₂₀BrN
Densidad: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011825
Núm. CAS: 71-91-0
EINECS: 200-769-4
Índice Merck: 13,09274
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 %