Bromuro de tetraetilamonio 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
220710500 220712500 220715000 220710025
ACRO220710500EA 68.7 EUR
ACRO220710500 ACRO220712500 ACRO220715000 ACRO220710025
Bromuro de tetraetilamonio 99+%
Bromuro de tetraetilamonio
Formula: C₈H₂₀BrN
Pto. de fusión: 285 °C (desc.)
Densidad: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011825
Núm. CAS: 71-91-0
EINECS: 200-769-4
Índice Merck: 13,09274
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤1.0 %