Bromuro de tetraetilamonio ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A13835.0B
A13835.0I
A13835.30
A13835.0BEA
135
EUR
A13835.0B
A13835.0I
A13835.30
Bromuro de tetraetilamonio ≥98%
Bromuro de tetraetilamonio
Purity: 98%
CAS No.: 71-91-0
Molecular Formula: (CH3CH2)4NBr
Formula Weight: 210.16
Odour: Mild
Melting Point: ca 285° dec.
Beilstein Reference: 3563430
Merck Reference: 14,9199
MDL No.: MFCD00011825
Formula:
C₈H₂₀BrN Pto. de fusión: ∼ 285 °C (desc.) Densidad: 1,397 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011825 Núm. CAS: 71-91-0 EINECS: 200-769-4 Índice Merck: 14,9199 |