Bromuro de tetraetilamonio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Bromuro de tetrilamonio, Tetraetilamonio bromuro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22147.0250 8.22147.1000 8.22147.0050
8.22147.0250EA 64 EUR
8.22147.0250 8.22147.1000 8.22147.0050
Bromuro de tetraetilamonio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Bromuro de tetraetilamonio
Formula: C₈H₂₀BrN
Pto. de fusión: > 285 °C
Densidad: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011825
Núm. CAS: 71-91-0
EINECS: 200-769-4
Índice Merck: 13,09274
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2795 g/l (25 °C)
Melting Point 285 °C
Molar Mass 210.16 g/mol
Density 1.397 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)