Tetraheptilamonio bromuro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
218160250 218161000
ACRO218160250EA 150 EUR
ACRO218160250 ACRO218161000
Tetraheptilamonio bromuro 99%
Tetraheptilamonio bromuro
Formula: C₂₈H₆₀BrN
Pto. de fusión: 89…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011861
Núm. CAS: 4368-51-8
EINECS: 224-459-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 91 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %