Tetraheptilamonio bromuro ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15218.06
A15218.14
A15218.22
A15218.06EA
39.4
EUR
A15218.06
A15218.14
A15218.22
Tetraheptilamonio bromuro ≥99%
Tetraheptilamonio bromuro
Purity: 99%
CAS No.: 4368-51-8
Molecular Formula: [CH3(CH2)6]4NBr
Formula Weight: 490.70
Melting Point: 87-89°
MDL No.: MFCD00011861
Formula:
C₂₈H₆₀BrN Pto. de fusión: 87…89 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011861 Núm. CAS: 4368-51-8 EINECS: 224-459-3 |