Tetraheptilamonio bromuro, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ100
87296-10G-F 87296-50G-F
87296-10G-FEA 143 EUR
87296-10G-F 87296-50G-F
Tetraheptilamonio bromuro, Supelco®
Tetraheptilamonio bromuro
Formula: C₂₈H₆₀BrN
Pto. de fusión: 96 °C
Número MDL: MFCD00011861
Núm. CAS: 4368-51-8
EINECS: 224-459-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b02cb266f9a1f8dd8d5d5e4f11ad8c69e47b90b&vid=7691c2e7f3a8e02e879853712adec7b46378801d&prid=web&clid=SAPDAM