Tetrahexilamonio bromuro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
420400250 420401000
ACRO420400250EA 102 EUR
ACRO420400250 ACRO420401000
Tetrahexilamonio bromuro 99%
Tetrahexilamonio bromuro
Formula: C₂₄H₅₂BrN
MW: 434.59 g/mol
Pto. de fusión: 98…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011858
Núm. CAS: 4328-13-6
EINECS: 224-363-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 40 to 60 ppm MEHQ