Tetrahexilamonio bromuro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11372.09
A11372.18
A11372.30
A11372.09EA
52.7
EUR
A11372.09
A11372.18
A11372.30
Tetrahexilamonio bromuro ≥98%
Tetrahexilamonio bromuro
Purity: 98%
CAS No.: 4328-13-6
Molecular Formula: [CH3(CH2)5]4NBr
Formula Weight: 434.60
Melting Point: ca 95-100°
Beilstein Reference: 3637302
Formula:
C₂₄H₅₂BrN Pto. de fusión: ∼ 95…100 °C Densidad: 1,0036 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011858 Núm. CAS: 4328-13-6 EINECS: 224-363-1 |