Bromuro de tetrametilamonio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
187631000 187635000
ACRO187631000EA 62.7 EUR
ACRO187631000 ACRO187635000
Bromuro de tetrametilamonio 98%
Bromuro de tetrametilamonio
Formula: C₄H₁₂BrN
Pto. Ebullición: ∼360 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 230 °C (desc.)
Densidad: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011626
Núm. CAS: 64-20-0
EINECS: 200-581-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %