Bromuro de tetrametilamonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A13368.22 A13368.0E A13368.36
A13368.22EA 35 EUR
A13368.22 A13368.0E A13368.36
Bromuro de tetrametilamonio ≥98%
Bromuro de tetrametilamonio
Purity: 98% CAS No.: 64-20-0 Molecular Formula: C4H12BrN Formula Weight: 154.06 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3620955 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011626
Formula: C₄H₁₂BrN
MW: 154.05 g/mol
Pto. Ebullición: ∼360 °C (1013 hPa)
Densidad: 1.56
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011626
Núm. CAS: 64-20-0
EINECS: 200-581-2
UN: 2811
ADR: 6.1 II