Bromuro de tetrametilfosfonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A17907.03
A17907.06
A17907.03EA
73.9
EUR
A17907.03
A17907.06
Bromuro de tetrametilfosfonio ≥98%
Bromuro de tetrametilfosfonio
Purity: 98%
CAS No.: 4519-28-2
Molecular Formula: (CH3)4PBr
Formula Weight: 171.03
MDL No.: MFCD00011802
Formula:
C₄H₁₂BrP Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011802 Núm. CAS: 4519-28-2 |