Tetraoctilamonio bromuro 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Tetra-n-octylammonium bromide
352100050 352100250 352101000
ACRO352100050EA 51.6 EUR
ACRO352100050 ACRO352100250 ACRO352101000
Tetraoctilamonio bromuro 98%
Tetraoctilamonio bromuro
Formula: C₃₂H₆₈BrN
MW: 546,8 g/mol
Pto. de fusión: 95…99 °C
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011863
Núm. CAS: 14866-33-2
EINECS: 238-936-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %