Tetraoctilamonio bromuro ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Tetra-n-octylammonium bromide
A14929.09 A14929.18 A14929.30
A14929.09EA 63.7 EUR
A14929.09 A14929.18 A14929.30
Tetraoctilamonio bromuro ≥98%
Tetraoctilamonio bromuro
Purity: 98+% CAS No.: 14866-33-2 Molecular Formula: [CH3(CH2)7]4NBr Formula Weight: 546.81 Melting Point: 94-99° Beilstein Reference: 4169176
Formula: C₃₂H₆₈BrN
MW: 546,8 g/mol
Pto. de fusión: 94…99 °C
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011863
Núm. CAS: 14866-33-2
EINECS: 238-936-9