Tetrapentilamonio bromuro 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Tetraamylammonium bromide
221480050 221480250 221481000
ACRO221480050EA 47 EUR
ACRO221480050 ACRO221480250 ACRO221481000
Tetrapentilamonio bromuro 99+%
Tetrapentilamonio bromuro
Formula: C₂₀H₄₄BrN
MW: 378,48 g/mol
Pto. de fusión: 100…102 °C
Densidad: 1,0662 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011856
Núm. CAS: 866-97-7
EINECS: 212-756-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
Titration Argentometric ≥99.0 %