Tetrapropilamonio bromuro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
209370250
209371000
209375000
209370025
ACRO209370250EA
23.2
EUR
ACRO209370250
ACRO209371000
ACRO209375000
ACRO209370025
Tetrapropilamonio bromuro 98%
Tetrapropilamonio bromuro
Formula:
C₁₂H₂₈BrN Pto. de fusión: 266…272 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011840 Núm. CAS: 1941-30-6 EINECS: 217-727-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | 97.5 to 102.5 % |