Tetrapropilamonio bromuro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11522.0E
A11522.22
A11522.36
A11522.0EEA
717
EUR
A11522.0E
A11522.22
A11522.36
Tetrapropilamonio bromuro 98%
Tetrapropilamonio bromuro
Purity: 98+%
CAS No.: 1941-30-6
Molecular Formula: (CH3(CH2)2)4NBr
Formula Weight: 266.27
Melting Point: ca 270° dec.
Beilstein Reference: 3567846
Formula:
C₁₂H₂₈BrN Pto. de fusión: ∼ 270 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011840 Núm. CAS: 1941-30-6 EINECS: 217-727-6 |