Tetrabutilamonio tribromuro 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
123970250 123971000 123975000
ACRO123970250EA 97.3 EUR
ACRO123970250 ACRO123971000 ACRO123975000
Tetrabutilamonio tribromuro 98+%
Tetrabutilamonio tribromuro
Formula: C₁₆H₃₆Br₃N
Pto. de fusión: 71…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012110
Núm. CAS: 38932-80-8
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 75 °C
Titration Iodometric ≥98.0 %
Specific optical rotation -22° to -26° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)