Tetrabutilamonio tribromuro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tribromuro de tetrabutilamonio
16258.14
16258.22
16258.14EA
89.1
EUR
16258.14
16258.22
Tetrabutilamonio tribromuro ≥98%
Tetrabutilamonio tribromuro
Purity: 98%
CAS No.: 38932-80-8
Molecular Formula: C16H36Br3N
Formula Weight: 482.18
Physical Form: Crystalline
Appearance: Yellow
Melting Point: 74-76°
Beilstein Reference: 3746114
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00012110
Formula:
C₁₆H₃₆Br₃N MW: 482.18 g/mol Pto. de fusión: 74…76 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012110 Núm. CAS: 38932-80-8 UN: 3261 ADR: 8 III |