Cloruro de clormecuat 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
215420250 215421000
ACRO215420250EA 44.4 EUR
ACRO215420250 ACRO215421000
Cloruro de clormecuat 98%
Cloruro de clormecuat
Formula: ClCH₂CH₂N(CH₃)₃Cl
Pto. de fusión: 239…243 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011869
Núm. CAS: 999-81-5
EINECS: 213-666-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,02120
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 %