Cloruro de clormecuat, (max. 5% H₂O) 98% (dry weight)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cloruro de 2-cloroetiltrimetilamonio
A15630.06
A15630.14
A15630.22
A15630.06EA
20.7
EUR
A15630.06
A15630.14
A15630.22
Cloruro de clormecuat, (max. 5% H₂O) 98% (dry weight)
Cloruro de clormecuat
Purity: 98%
CAS No.: 999-81-5
Molecular Formula: C5H12ClN.HCl
Formula Weight: 158.07
Odour: Amine-like
Melting Point: ca 241° dec.
Beilstein Reference: 3563994
Merck Reference: 14,2104
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011869
Formula:
ClCH₂CH₂N(CH₃)₃Cl Pto. de fusión: ∼ 241 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011869 Núm. CAS: 999-81-5 EINECS: 213-666-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,2104 |