Tetrabutilamonio cloruro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14645.0025 8.14645.0100 8.14645.0010
8.14645.0025EA 97.7 EUR
8.14645.0025 8.14645.0100 8.14645.0010
Tetrabutilamonio cloruro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tetrabutilamonio cloruro
Formula: C₁₆H₃₆ClN
Pto. de fusión: 83…86 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Número MDL: MFCD00011635
Núm. CAS: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 41 - 44 °C
Molar Mass 277.92 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Flash Point 110 °C
pH 5 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula C16H36ClN