Tetrabutilamonio cloruro, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ100
86852-10G-F 86852-50G-F
86852-10G-FEA 352 EUR
86852-10G-F 86852-50G-F
Tetrabutilamonio cloruro, Supelco®
Tetrabutilamonio cloruro
Formula: C₁₆H₃₆ClN
MW: 277,92 g/mol
Pto. de fusión: 83…86 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Número MDL: MFCD00011635
Núm. CAS: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45025c6df0bc8b42e62080edc9736c6fb703ba9a&vid=75d8443b4fdcc3e3b9b24b7154919d71ea3a82b7&prid=web&clid=SAPDAM