Tetrabutilamonio cloruro hidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
19347.06
19347.14
19347.22
19347.06EA
29.8
EUR
19347.06
19347.14
19347.22
Tetrabutilamonio cloruro hidrato
Tetrabutilamonio cloruro hidrato
CAS No.: 37451-68-6
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NCl.xH2O
Formula Weight: 277.92(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 73-75°
MDL No.: MFCD00011635
Formula:
C₁₆H₃₆ClN·xH₂O Pto. de fusión: 73…75 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011635 Núm. CAS: 37451-68-6 EINECS: 214-195-7 |