Cloruro de tetraetilamonio, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
86616-25G 86616-5G
86616-25GEA 467 EUR
86616-25G 86616-5G
Cloruro de tetraetilamonio, Supelco®
Cloruro de tetraetilamonio
Formula: C₈H₂₀ClN
Pto. de fusión: 285 °C
Densidad: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011828
Núm. CAS: 56-34-8
EINECS: 200-267-5
Índice Merck: 12,09341
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9674c1ebbbd0eaaae61ecc359d03e84c86e9c66e&vid=35ac17667fc5c5e2c186d111b44a6053ef72c080&prid=web&clid=SAPDAM