Tetrametilamonio cloruro 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
138331000 138332500 138330010
ACRO138331000EA 40.3 EUR
ACRO138331000 ACRO138332500 ACRO138330010
Tetrametilamonio cloruro 98+%
Cloruro de tetrametilamonio
Formula: (CH₃)₄NCl
Pto. de fusión: 420 °C
Densidad: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011628
Núm. CAS: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 %
Stabilizer ≤0.05 % tert-Butylcatechol