Tetrametilamonio cloruro ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetrametilamonio cloruro
A13288.0B A13288.0I A13288.30
A13288.0BEA 133 EUR
A13288.0B A13288.0I A13288.30
Tetrametilamonio cloruro ≥97%
Cloruro de tetrametilamonio
Purity: 97% CAS No.: 75-57-0 Molecular Formula: C4H12ClN Formula Weight: 109.60 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2496575 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011628
Formula: (CH₃)₄NCl
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1,17
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011628
Núm. CAS: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II