Cloruro de acetilcolina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cloruro de (2-acetoxietil)trimetilamonio
159170050 159171000 159175000
ACRO159170050EA 32 EUR
ACRO159170050 ACRO159171000 ACRO159175000
Cloruro de acetilcolina 99%
Cloruro de acetilcolina
Formula: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃Cl
MW: 181.66 g/mol
Pto. de fusión: 149…152 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011698
Núm. CAS: 60-31-1
EINECS: 200-468-8
Índice Merck: 13,00089
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 151 °C
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dried basis)
Loss on drying ≤1.0 % (105 °C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.2 %
pH 5.2 to 9.2 (5 % in water)
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Arsenic (As) ≤0.0001 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %