Cloruro de acetilcolina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L02168.14
L02168.22
L02168.14EA
51.9
EUR
L02168.14
L02168.22
Cloruro de acetilcolina ≥98%
Cloruro de acetilcolina
Purity: 98+%
CAS No.: 60-31-1
Molecular Formula: CH3CO2CH2CH2N(CH3)3Cl
Formula Weight: 181.66
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 149-152°
Beilstein Reference: 3571875
Merck Reference: 14,87
MDL No.: MFCD00011698
Formula:
H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃Cl Pto. de fusión: 149…152 °C Densidad: 1,263 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00011698 Núm. CAS: 60-31-1 EINECS: 200-468-8 Índice Merck: 14,87 |