Cloruro de colina 98
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Colina cloruro
A15828.22
A15828.0E
A15828.36
A15828.22EA
34.1
EUR
A15828.22
A15828.0E
A15828.36
Cloruro de colina 98
Cloruro de colina
Purity: 98+%
CAS No.: 67-48-1
Molecular Formula: HOCH2CH2N(CH3)3Cl
Formula Weight: 139.63
Physical Form: Solid
Sensitivity: Hygroscopic
Beilstein Reference: 3563126
Merck Reference: 14,2206
MDL No.: MFCD00011721
An acyl group acceptor
Formula:
HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl MW: 139.62 g/mol Pto. de fusión: ∼ 305 °C (desc.) Densidad: ∼1.205 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011721 Núm. CAS: 67-48-1 EINECS: 200-655-4 Índice Merck: 13,02226 |