Cloruro de colina, EMPROVE® ESSENTIAL FCC, DAB 10, extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: Colina cloruro
5.00117.5000 5.00117.9025 5.00117.9010
5.00117.5000EA 1590 EUR
5.00117.5000 5.00117.9025 5.00117.9010
Cloruro de colina, EMPROVE® ESSENTIAL FCC, DAB 10, extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Cloruro de colina
Formula: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
MW: 139.62 g/mol
Pto. de fusión: 244…247 °C
Densidad: ∼1.205 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011721
Núm. CAS: 67-48-1
EINECS: 200-655-4
Índice Merck: 13,02226
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77b015e76f45084bc46da3249578a85652cd6802&vid=85c8a0a1b152b861b3bc3ec8fe25a70509221d85&prid=web&clid=SAPDAM