Tetrabutilamonio fluoruro ∼1 mol/L in THF for catalyst of silylation, for cleavage of silyl ether
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Fluoruro de tetrabutilamonio
T1125-100ML T1125-25ML
TCIAT1125-100MLEA 156 EUR
TCIAT1125-100ML TCIAT1125-25ML
Tetrabutilamonio fluoruro ∼1 mol/L in THF for catalyst of silylation, for cleavage of silyl ether
Tetrabutilamonio fluoruro
Formula: C₁₆H₃₆FN
MW: 261.47 g/mol
Densidad: 0.903
Pto. de inflamación: –17°C
Número MDL: MFCD00011747
Núm. CAS: 429-41-4
EINECS: 207-057-2
UN: 2924
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,09187
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ea3e7d20f436301c6826b3631daf8f303830a26&vid=53a3129f4faa84a600009e09b936103ffc97e7d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 1.0 to 1.1 mol/L
Water max. 7.0 %
TBHF-HF (neutralization titration) max. 2.0 %