Tetrabutilamonio fluoruro trihidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Fluoruro de tetrabutilamonio trihidrato
221080100 221080500 221082500
ACRO221080100EA 50.4 EUR
ACRO221080100 ACRO221080500 ACRO221082500
Tetrabutilamonio fluoruro trihidrato 99%
Tetrabutilamonio fluoruro trihidrato
Formula: C₁₆H₃₆FN·3H₂O
MW: 315.51 g/mol
Pto. de fusión: 58…60 °C
Número MDL: MFCD00149981
Núm. CAS: 87749-50-6
EINECS: 207-057-2
UN: 1759
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %